Imprimer
5-Chloro-3-iodo-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60117-1G OR60117-500MG
APOSOR60117-1GEA 31.9 EUR
APOSOR60117-1G APOSOR60117-500MG
5-Chloro-3-iodo-1H-indazole
5-Chloro-3-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄ClIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739146
Numéro CAS: 351456-45-6