Imprimer
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60115-1G OR60115-5G OR60115-25G
APOSOR60115-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60115-1G APOSOR60115-5G APOSOR60115-25G
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781599
Numéro CAS: 885521-88-0