Imprimer
1H-Indazole-6-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1H-Indazol-6-ylboronic acid, 6-Indazolyboronic acid, 1H-Indazol-6-yl-6-boronic acid
OR60112-1G OR60112-5G
APOSOR60112-1GEA 50.9 EUR
APOSOR60112-1G APOSOR60112-5G
1H-Indazole-6-boronic acid
1H-Indazole-6-boronic acid
Formule: C₇H₇BN₂O₂
Point de fusion: 180…184 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972419
Numéro CAS: 885068-10-0