Imprimer
1H-Indazole-5-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60111-1G OR60111-250MG
APOSOR60111-1GEA 56.7 EUR
APOSOR60111-1G APOSOR60111-250MG
1H-Indazole-5-boronic acid
1H-Indazole-5-boronic acid
Formule: C₇H₇BN₂O₂
Point de fusion: 175…180 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06739151
Numéro CAS: 338454-14-1