Imprimer
2-Bromo-5-chloropyrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60106-1G OR60106-5G
APOSOR60106-1GEA 0 EUR
APOSOR60106-1G APOSOR60106-5G
2-Bromo-5-chloropyrazine
2-Bromo-5-chloropyrazine
Formule: C₄H₂BrClN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08460074
Numéro CAS: 912773-21-8