Imprimer
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60085-1G OR60085-5G
APOSOR60085-1GEA 0 EUR
APOSOR60085-1G APOSOR60085-5G
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Formule: C₆H₈BNO₃·H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07186213
Numéro CAS: 1256355-26-6