Imprimer
2-Methylisonicotinic acid, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methylpyridine-4-carboxylic acid
OR60082-1G OR60082-250MG OR60082-5G
APOSOR60082-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60082-1G APOSOR60082-250MG APOSOR60082-5G
2-Methylisonicotinic acid, grade Technique
2-Methylisonicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₂
Point de fusion: 295…300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00513435
Numéro CAS: 4021-11-8