Imprimer
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60075-1G OR60075-5G
APOSOR60075-1GEA 0 EUR
APOSOR60075-1G APOSOR60075-5G
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037857
Numéro CAS: 308846-06-2