Imprimer
5-Aminopyridin-2(1H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-6-hydroxypyridine, 5-Amino-2(1H)-pyridone
OR60068-5G OR60068-100G OR60068-25G
APOSOR60068-5GEA 75.4 EUR
APOSOR60068-5G APOSOR60068-100G APOSOR60068-25G
5-Aminopyridin-2(1H)-one
5-Aminopyridin-2(1H)-one
Formule: C₅H₆N₂O
Poids moléculaire: 110.12 g/mol
Point de fusion: 180 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03427652
Numéro CAS: 33630-94-3