Imprimer

3-Chloro-6-iodopyridazine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR60058-1G OR60058-25G OR60058-100G
APOSOR60058-1GEA 0 EUR
APOSOR60058-1G APOSOR60058-25G APOSOR60058-100G
3-Chloro-6-iodopyridazine
3-Chloro-6-iodopyridazine
Formule: C₄H₂ClIN₂
Point de fusion: 110…120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08275187
Numéro CAS: 135034-10-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR