Imprimer
Acide butyrique 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR6005-100GEA 102 EUR
APOSOR6005-100G
Acide butyrique 95%
Acide butyrique
Formule: C₄H₈O₂
Poids moléculaire: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 162 °C
Point de fusion: –12 °C
Densité: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002814
Numéro CAS: 107-92-6