Imprimer
Alcool 4-iodobenzylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Iodophenyl)methanol
OR60044-5G OR60044-10G OR60044-25G
APOSOR60044-5GEA 26.1 EUR
APOSOR60044-5G APOSOR60044-10G APOSOR60044-25G
Alcool 4-iodobenzylique
Alcool 4-iodobenzylique
Formule: C₇H₇IO
Poids moléculaire: 234.04 g/mol
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01732720
Numéro CAS: 18282-51-4