Imprimer
2-Chloropyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR60041-250MG OR60041-1G
APOSOR60041-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR60041-250MG APOSOR60041-1G
2-Chloropyridine-3-sulphonyl chloride 97%
2-Chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₃Cl₂NO₂S
Point de fusion: 42…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664916
Numéro CAS: 6684-06-6
UN: 3261
ADR: 8,II