Imprimer
3-Aminopropylphosphonic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60033-1G OR60033-5G
APOSOR60033-1GEA 65.7 EUR
APOSOR60033-1G APOSOR60033-5G
3-Aminopropylphosphonic acid
3-Aminopropylphosphonic acid
Formule: C3H10NO3P
Point de fusion: 294 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008222
Numéro CAS: 13138-33-5