Imprimer
2-Acétyl-5-méthylfuranne
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone
OR6003-100G OR6003-500G
APOSOR6003-100GEA 129 EUR
APOSOR6003-100G APOSOR6003-500G
2-Acétyl-5-méthylfuranne
2-Acétyl-5-méthylfuranne
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 100…101 °C/25mmHg
Densité: 1,066 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003243
Numéro CAS: 1193-79-9
EINECS: 214-779-1