Imprimer
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Thiophene-3-carboxamide
OR60025-1G OR60025-5G
APOSOR60025-1GEA 169 EUR
APOSOR60025-1G APOSOR60025-5G
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Formule: C₅H₅NOS
Point de fusion: 181…184 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664206
Numéro CAS: 51460-47-0