Imprimer
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60023-1G OR60023-250MG
APOSOR60023-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60023-1G APOSOR60023-250MG
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739041
Numéro CAS: 149849-92-3