4-Borono-L-phenylalanine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
H-Phe(4-B)-OH, L-4-(2-Amino-2-carboxyethyl)benzeneboronic acid, (S)-2-Amino-3-(4-boronophenyl)propanoic acid
Formule:
C₉H₁₂BNO₄ Point de fusion: 283…293 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01075172 Numéro CAS: 76410-58-7 |