Imprimer
4-Borono-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(2-Amino-2-carboxyethyl)benzeneboronic acid
OR60017-1G OR60017-5G
APOSOR60017-1GEA 250 EUR
APOSOR60017-1G APOSOR60017-5G
4-Borono-DL-phenylalanine
4-Borono-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₂BNO₄
Point de fusion: 270 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863704
Numéro CAS: 90580-64-6