Imprimer
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60006-100G OR60006-25G OR60006-5G
APOSOR60006-100GEA 85.9 EUR
APOSOR60006-100G APOSOR60006-25G APOSOR60006-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₃BN₂O₃
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09037501
Numéro CAS: 903550-26-5