5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₅ClO₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11109334 Numéro CAS: 69815-95-8 UN: 3265 ADR: 8,III |