Imprimer
2-Chloro-3-nitrotoluène 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59989-1G OR59989-5G OR59989-10G OR59989-25G
APOSOR59989-1GEA 14.7 EUR
APOSOR59989-1G APOSOR59989-5G APOSOR59989-10G APOSOR59989-25G
2-Chloro-3-nitrotoluène 95%
2-Chloro-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 147 °C/25mmHg
Point de fusion: 19…21 °C
Densité: 1,298 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134653
Numéro CAS: 3970-40-9
UN: 2433
ADR: 6.1,III