Acide (2,3-dichlorophényl)acétique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH Point de fusion: 130…135 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01861393 Numéro CAS: 10236-60-9 |