Imprimer
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59948-1G OR59948-5G
APOSOR59948-1GEA 0 EUR
APOSOR59948-1G APOSOR59948-5G
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid 95%
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07376007
Numéro CAS: 216867-32-2