N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl (diphenylmethylenamino)acetate, Ethyl 2-((diphenylmethylene)amino)acetate, Ethyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate, Ethyl N-(diphenylmethylene)glycinate
Formule:
C₁₇H₁₇NO₂ Point de fusion: 51…53 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010590 Numéro CAS: 69555-14-2 |