Imprimer
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine
OR59932-1G OR59932-5G OR59932-250MG
APOSOR59932-1GEA 435 EUR
APOSOR59932-1G APOSOR59932-5G APOSOR59932-250MG
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine 95%
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Point de fusion: 90,5…91.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06617944
Numéro CAS: 883291-45-0