Imprimer
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Amino-1-methylindazole, 7-Amino-1-methyl-1H-indazole
OR59931-1G OR59931-5G OR59931-250MG
APOSOR59931-1GEA 65.4 EUR
APOSOR59931-1G APOSOR59931-5G APOSOR59931-250MG
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
Formule: C₈H₉N₃
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09870043
Numéro CAS: 41926-06-1