Imprimer
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Bromo-7-azaindole
OR59927-25G OR59927-100G
APOSOR59927-25GEA 53.8 EUR
APOSOR59927-25G APOSOR59927-100G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
Point de fusion: 178…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659677
Numéro CAS: 183208-35-7