Imprimer
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59924-100G OR59924-25G OR59924-5G
APOSOR59924-100GEA 409 EUR
APOSOR59924-100G APOSOR59924-25G APOSOR59924-5G
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline 98%
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline
Formule: C₁₄H₁₂N₂
Point de fusion: 159 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004973
Numéro CAS: 484-11-7
EINECS: 207-601-9