2-Bromo-5-methoxyaniline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈BrNO Poids moléculaire: 202.0500 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00070741 Numéro CAS: 59557-92-5 |