Imprimer
1,2,4,5-Tétraméthyl-3,6-dinitrobenzène 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59914-25G OR59914-5G OR59914-1G
APOSOR59914-25GEA 195 EUR
APOSOR59914-25G APOSOR59914-5G APOSOR59914-1G
1,2,4,5-Tétraméthyl-3,6-dinitrobenzène 97+%
1,2,4,5-Tétraméthyl-3,6-dinitrobenzène
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₄
Point de fusion: 208…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007164
Numéro CAS: 5465-13-4
EINECS: 226-766-8