3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Formule:
C₁₅H₂₂BNO₃ Poids moléculaire: 275.1500 g/mol Point de fusion: 90…94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05863907 Numéro CAS: 832114-07-5 |