Imprimer
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
OR5990-100G OR5990-5G
APOSOR5990-100GEA 151 EUR
APOSOR5990-100G APOSOR5990-5G
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)acétique 98%
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004336
Numéro CAS: 951-82-6
EINECS: 213-456-2