Imprimer
4-Bromo-2,6-xylénol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2,6-diméthylphénol
OR59890-100G OR59890-25G OR59890-500G
APOSOR59890-100GEA 46.4 EUR
APOSOR59890-100G APOSOR59890-25G APOSOR59890-500G
4-Bromo-2,6-xylénol 95+%
4-Bromo-2,6-xylénol
Formule: C₈H₉BrO
Point de fusion: 74…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002314
Numéro CAS: 2374-05-2
EINECS: 219-153-1