Imprimer
Dithiocarbonate de potassium et de O-éthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59885-100G OR59885-500G
APOSOR59885-100GEA 116 EUR
APOSOR59885-100G APOSOR59885-500G
Dithiocarbonate de potassium et de O-éthyle
Dithiocarbonate de potassium et de O-éthyle
Formule: C₃H₅KOS₂
Point de fusion: 210 °C
Densité: 1,558 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004931
Numéro CAS: 140-89-6
UN: 3342
ADR: 4.2,III