Imprimer
Acide (2-hydroxyphényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxyphenylacetic acid
OR5987-25G OR5987-100G OR5987-500G
APOSOR5987-25GEA 21.9 EUR
APOSOR5987-25G APOSOR5987-100G APOSOR5987-500G
Acide (2-hydroxyphényl)acétique 98%
Acide (2-hydroxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄OH)CH₂COOH
Poids moléculaire: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 328
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004323
Numéro CAS: 614-75-5
EINECS: 210-393-2