Imprimer
Chlorure de 2,5-dichlorobenzoyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR59857-1G OR59857-250MG
APOSOR59857-1GEA 24.8 EUR
APOSOR59857-1G APOSOR59857-250MG
Chlorure de 2,5-dichlorobenzoyle
Chlorure de 2,5-dichlorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₃O
Point d'ébullition: 95 °C/11,2mmHg
Point de fusion: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035821
Numéro CAS: 2905-61-5
EINECS: 220-812-0
UN: 3261
ADR: 8,III