Imprimer
4-Méthoxy-2-nitrobenzoate de methyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-methoxy-2-nitrobenzoate, 4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester
OR59844-1G OR59844-5G OR59844-25G
APOSOR59844-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59844-1G APOSOR59844-5G APOSOR59844-25G
4-Méthoxy-2-nitrobenzoate de methyle
4-Méthoxy-2-nitrobenzoate de methyle
Formule: C₉H₉NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658482
Numéro CAS: 181871-73-8