Imprimer
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59842-1G OR59842-250MG OR59842-5G
APOSOR59842-1GEA 364 EUR
APOSOR59842-1G APOSOR59842-250MG APOSOR59842-5G
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
Formule: C₉H₁₀ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861876
Numéro CAS: 68500-41-4