Imprimer

Acide 2-méthylnicotinique

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 2-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid

OR59824-1G OR59824-25G
APOSOR59824-1GEA 24.8 EUR
APOSOR59824-1G APOSOR59824-25G
Acide 2-méthylnicotinique
Acide 2-méthylnicotinique
Formule: C₇H₇NO₂
Point de fusion: 228…230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013449
Numéro CAS: 3222-56-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR