Imprimer
Isothiocyanatoformiate d'éthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethoxycarbonyl isothiocyanate
OR59819-100G OR59819-25G OR59819-5G
APOSOR59819-100GEA 271 EUR
APOSOR59819-100G APOSOR59819-25G APOSOR59819-5G
Isothiocyanatoformiate d'éthyle 98%
Isothiocyanatoformiate d'éthyle
Formule: C₄H₅NO₂S
Poids moléculaire: 131.16 g/mol
Point d'ébullition: 56 °C/18mmHg
Densité: 1.112 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004814
Numéro CAS: 16182-04-0
EINECS: 240-318-9
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III