Imprimer
2,5-Dibromoisonicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59812-1G OR59812-5G
APOSOR59812-1GEA 0 EUR
APOSOR59812-1G APOSOR59812-5G
2,5-Dibromoisonicotinic acid
2,5-Dibromoisonicotinic acid
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
Point de fusion: 174…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741485
Numéro CAS: 942473-59-8