Diéthylène glycol 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,2'-Oxydiéthanol
Formule:
C₄H₁₀O₃ Poids moléculaire: 106.12 g/mol Point d'ébullition: 245…246 °C Point de fusion: –10 °C Densité: 1.118 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 123 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002882 Numéro CAS: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 Indice Merck: 13,03146 |