3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Iodoisonicotinic acid, 3-Iodopyridine-4-carboxylic acid
Formule:
C₆H₄INO₂ Point de fusion: 241…243 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01646072 Numéro CAS: 57842-10-1 |