Imprimer
7-Indoleboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR59787-1G OR59787-5G
APOSOR59787-1GEA 23.2 EUR
APOSOR59787-1G APOSOR59787-5G
7-Indoleboronic acid pinacol ester 97%
7-Indoleboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₈BNO₂
Poids moléculaire: 243.1092 g/mol
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08669591
Numéro CAS: 642494-37-9