3-Amino-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₂N₂O₂S Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07022080 Numéro CAS: 459434-39-0 |