ω,3-Dibromoacétophénone 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,3'-Dibromoacétophénone, α,3-Dibromoacétophénone
Formule:
C₈H₆Br₂O Poids moléculaire: 277.94 g/mol Point de fusion: 47…52 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082698 Numéro CAS: 18523-22-3 UN: 3261 ADR: 8 II |