Imprimer
Acide 2,5-diméthoxycinnamique 99+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR5958-25G OR5958-5G
APOSOR5958-25GEA 68.6 EUR
APOSOR5958-25G APOSOR5958-5G
Acide 2,5-diméthoxycinnamique 99+%
Acide 2,5-diméthoxycinnamique
Formule: C₁₁H₁₂O₄
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004378
Numéro CAS: 10538-51-9