Imprimer
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3,3-dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-dimethoxypropionate
OR59480-25G OR59480-100G
APOSOR59480-25GEA 21.9 EUR
APOSOR59480-25G APOSOR59480-100G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 98%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Formule: C₆H₁₂O₄
Point d'ébullition: 76…77 °C/20mmHg
Densité: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010650
Numéro CAS: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0