Imprimer
Naphtalène-1,5-disulfonate de disodium 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Disodium 1,5-Naphthalenedisulphonate hydrate, Naphthalene-1,5-disulphonic acid disodium salt, 1,5-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 1,5-naphthalenedisulphonate, Sodium 1,5-naphthalenedisulphonate dibasic
OR59475-250G OR59475-50G
APOSOR59475-250GEA 102 EUR
APOSOR59475-250G APOSOR59475-50G
Naphtalène-1,5-disulfonate de disodium 98%
Naphtalène-1,5-disulfonate de disodium
Formule: C₁₀H₆Na₂O₆S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064178
Numéro CAS: 1655-29-4
EINECS: 216-732-0